PHR1009
Cafeína
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 766
traceable to Ph. Eur. C0100000
traceable to USP 1085003
família API
dimenhydrinate, caffeine, pentoxifylline
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
234-236.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1