1086006
USP
Cafeína
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
caffeine
fabricante/nome comercial
USP
pf
234-236.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1