PHR2000
Caffeine Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,7-Dimethylxanthine, 1,7-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO- 1H-PURINE-2,6-DIONE, 1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine, NSC 400018, Paraxanthine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
caffeine
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
294-296 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
chave InChI
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)