Documentos
PHR1005
Supelco
Acetaminofeno
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4′-Hidroxiacetanilida, 4-Acetamidofenol, N-(4-Hidroxifenil)acetamida, N-Acetil-4-aminofenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2208089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
família API
paracetamol, acetaminophen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
O acetaminofeno (paracetamol) é um medicamento com propriedades farmacológicas, como propriedades antipiréticas e analgésicas.
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos.
Aplicação
O acetaminofeno (paracetamol) pode ser usado como padrão na determinação de acetaminofeno em amostras de plasma ou soro humano usando técnica espectrofotométrica. Também pode ser usado como padrão para estimar acetaminofeno em formulações farmacêuticas usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).
Analgésico.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAB7782 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Reversed-phase HPLC method for the estimation of acetaminophen, ibuprofen and chlorzoxazone in formulations
Ravisankar.S, et al.
Talanta, 46, 1577-1581 (1998)
Spectrophotometric Screening Method for Acetaminophen in Serum and Plasma
Liu.ZT and Oka.HK
Clinical Chemistry, 26, 69-71 (1980)
Simultaneous high-performance liquid chromatographic stability-indicating analysis of acetaminophen and codeine phosphate in tablets and capsules
Sisco.RW, et al.
Journal of Chromatography A, 348, 253-263 (1985)
Elizabeth A Davis et al.
Current biology : CB, 30(22), 4510-4518 (2020-09-19)
Vagal afferent neuron (VAN) signaling sends information from the gut to the brain and is fundamental in the control of feeding behavior and metabolism [1]. Recent findings reveal that VAN signaling also plays a critical role in cognitive processes, including
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure