Documentos
BP617
Ácido acetilsalicílico
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aspirin
forma
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
134-136 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Aspirin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Aspirin Tablets
  • Aspirin Gastro-resistant Tablets
  • Co-codaprin Tablets
  • Aspirin Dispersible Tablets
  • Aspirin and Caffeine Tablets
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Ponto de fulgor (°F)
    482.0 °F
    Ponto de fulgor (°C)
    250 °C
    Choose from one of the most recent versions:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
    Já possui este produto?
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 6
    1 of 6
    Ácido acetilsalicílico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0001460
    Ácido acetilsalicílico
    Sílica mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
    Sigma-Aldrich
    805890
    Sílica
    Aspirin Impurity F Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1942
    Aspirin Impurity F
    Salicylic acid BioXtra, ≥99.0%
    Sigma-Aldrich
    S5922
    Salicylic acid
    Validated ultra HPLC method for the simultaneous determination of atorvastatin, aspirin, and their degradation products in capsules.
    Vora D N, et al.
    Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 31(18), 2821-2837 (2008)
    RP-HPLC analysis of aspirin and clopidogrel bisulphate in combination.
    An K, et al.
    Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(4), 597-597 (2007)
    Conteúdo relacionado
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.