Documentos Principais
BP1119
Difenilmetanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzidrol, Difenilcarbinol, Álcool benzidrílico
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
1424379
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dimenhydrinate, diphenhydramine, ebastine; cyclizine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
chave InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Diphenylmethanol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cyclizine Tablets
  • Cyclizine Injection
  • Cyclizine
  • Embalagem
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)