1508901
USP
Pentoxifylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Trental
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pentoxifylline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Pentoxifylline Compounded Oral Suspension
- Pentoxifylline Extended-Release Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3