D2000000
Dimenhydrinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dimenhydrinate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)