57912-U
Conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS)
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
Sinônimo(s):
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal alloy fiber
plain gray hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pk of 1 ×
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters