Carboxen is a carbon molecular sieve used in some of the Supelco SPME fibers.
548653-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinônimo(s):
DVB/CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smart SPME Fiber Assembly, 50µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, dark gray hub
Materiais
StableFlex fiber
dark gray hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pk of 1
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
DVB/CAR/PDMS coating
compatibilidade
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
Autosampler
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Protocolos
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Conteúdo relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Cromatografia gasosa é uma técnica analítica comum usada para separar e analisar compostos voláteis na fase gasosa. A GC é aplicada em muitos setores para controle de qualidade e para identificar e/ou quantificar compostos em uma mistura.
-
Is Carboxen the same thing as carbon wide range with regards to SPME fibers?
1 answer-