57330-U
Suporte de fibra para SPME
for use with manual sampling
Sinônimo(s):
Suporte de fibra de microextração em fase sólida
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Nível de qualidade
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
compatibilidade
for use with manual sampling
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Suporte de fibra para amostragem manual
Um guia de profundidade ajustável posiciona a fibra para amostragem e para posicionamento correto na zona aquecida da porta de injeção de GC. A fibra pode ser travada na posição exposta.
Suporte de fibra para amostragem automática ou análise por HPLC
Use este suporte de fibra com um amostrador automático Varian 8100/8200 ou com nossa interface de SPME/HPLC. É necessário um kit de upgrade para SPME para operação com o Amostrador automático Varian. Entre em contato com a divisão de instrumentos da Varian (Varian Instrument Division) para obter informações sobre os requisitos do sistema.
Suporte de fibra para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt e Gerstel MPS2
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protocolos
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 µm PDMS/DVB Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Conteúdo relacionado
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.