57319
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica fiber
plain black hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.