Documentos Principais
57316-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materiais
fused silica fiber
plain orange hub
tamanho da agulha
24 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de preparo de amostras sem solvente que usa fibras revestidas para extrair analitos de interesse de uma amostra antes da análise por GC ou HPLC.