57355-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Sinônimo(s):
CW/PEG Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) Coating, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, metal alloy fiber, for use with manual holder
Materiais
metal alloy fiber
plain purple hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PEG coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)