57329-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinônimo(s):
FIBRA PARA SPME DE 1CM StableFlex™ PK3,AUTO,50/30UM DVB/CARBOXENO-PDMS
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiais
StableFlex fiber
plain gray hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pk of 3
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Matriz
Carboxen® carbon molecular sieve
Grupo ativo da matriz
DVB/CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Outras notas
Nota de rodapé
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCActive Filters