The 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS) is Product Number 57329-U.
57284-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Sinônimo(s):
SPME TM=["StableFlex"] fiber kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Materiais
StableFlex fiber
assorted colors hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Componentes
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la référence individuelle correspondant à la fibre DVB/CAR/PDMS de ce pack ? S'agit-il d'une fibre de 1 cm ou 2 cm ? Merci par avance
1 answer-