Documentos
57298-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinônimo(s):
Montagem de fibra DVB/CAR/PDMS SPME
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
Conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiais
StableFlex fiber
plain gray hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pk of 3
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
DVB/CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este é um produto com tecnologia de microextração em fase sólida (SPME). A SPME é uma das tecnologias mais ecológicas para a preparação de amostras, pois é uma tecnologia de extração sem solventes e as fibras da SPME são reutilizáveis e geram o mínimo possível de resíduos, alinhando-se assim com os princípios de "Prevenção de Resíduos" e "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) é usado para analisar emissões de COV de materiais históricos de plástico e borracha usando microextração em fase sólida de headspace com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa.
Características e benefícios
Desenvolvido para uso com o sistema de vedação Merlin Microseal; pode ser usado com outros sistemas sem septo.
Outras notas
O aspecto pode variar. Pode haver manchas mais escuras visíveis na fibra, mas elas não afetam o desempenho.
Nota de rodapé
Revestimento ligado a um núcleo de sílica fundida flexível, gerando um revestimento mais adequado em uma fibra menos quebrável. Pode haver uma pequena diferença na seletividade de extração em comparação ao mesmo revestimento em um núcleo de sílica fundida padrão.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
The development of a SPME-GC/MS method for the analysis of VOC emissions from historic plastic and rubber materials.
Curran K, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 124, 909-918 (2016)
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
Artigos
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Protocolos
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
O alto desempenho, a confiabilidade e a reprodutibilidade da HS-SPME em conjunto com GC/MS para a determinação de VOCs na água foram comprovados em um teste interlaboratorial. A nova ISO 17943, que usa HS-SPME, é um avanço em relação aos métodos oficiais já existentes para essa determinação em termos de sensibilidade e seletividade.
Ver tudo