57343-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Sinônimo(s):
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiais
fused silica fiber
plain black hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)