Documentos Principais
854190
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Descrição geral
Frascos com tampa de rosca (4 ml) são usados principalmente para injetar amostras de um autoamostrador. A agulha do autoamostrador perfura a tampa durante a injeção e retira dos frascos as alíquotas de amostra necessárias.
Frascos são adequados basicamente para injetar amostras de um autoamostrador. Eles estão disponíveis em vários tamanhos, embora os frascos de 2 ml sejam os mais comumente usados. A agulha do autoamostrador perfura a tampa durante a injeção e retira dos frascos as alíquotas de amostra necessárias. Frascos com tampa de rosca (volume de 4 ml, vidro transparente) são usados em muitos autoamostradores com uma abertura padrão de 8 mm. As roscas nos frascos padrão são de 13-425.
Adequação
Compatibilidade com autoamostrador:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)