T9157
Tryptose Phosphate Broth
suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Tryptose Broth
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Formulário
solid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- in Eagle′s minimum essential medium alpha for growing Vero cells[2]
- for Vero-CCL81 cells in porcine epidemic diarrhea coronavirus propagation[3]
- in Dulbecco modified Eagle medium in LR7cells for mouse hepatitis virus propagation[4]
- in Glasgow minimum essential medium (GMEM) for Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells.[5]
Componentes
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)