T7750
2-Thiouracil
≥99%
Sinônimo(s):
(2-thioxo -2, 3-dihydropyrimidin-4(1H)-one), 2TU, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Selecione um tamanho
R$ 389,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 389,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis and characterization of silver colloid and film substrates and their applications in surface-enhanced Raman scattering (SERS)[1]
- to study its electro-oxidation and determination at titanium dioxide (TiO2) nanoparticles-modified gold electrode[3]
- to study the effect of methylation on the deactivation mechanism or the triplet-state dynamics of 2-thiouracil using time-resolved photoelectron spectroscopy[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)