SRP4596
IFN-alpha 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
IFN-α 1, IFNA1, Interferon-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
1x10^8 units/mg
peso molecular
~19.3 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNA1(3439)
Descrição geral
Aplicação
- to treat Vero and breast cancer (MDA-MB-231) cells in interferon assay before viral infection[4]
- as a ligand to vaccinia virus B18R protein in analytical size exclusion chromatography[5]
- to treat chikungunya infected human embryonic kidney cell line (HEK293T) to test its effect on Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) phosphorylation[6]
- as recombinant interferon to treat lung fibroblast cell line (IMR90) to monitor histone chaperone (HIRA) response[7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)