T8782
Tryptose Phosphate Broth
buffered powder, Microbiologically tested.
Sinônimo(s):
Tryptose Broth
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered powder
qualidade
Microbiologically tested.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- of Leibovitz L-15 medium for the culture of BME26 tick embryo cell line
- of M199 medium for the preparation of chick embryo fibroblasts (CEFs)
- of Glasgow′s minimum essential medium (GMEM) for culturing baby hamster kidney (BHK-21) before transfection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.