The quality of the medium is good and it is affordable as well. Our cells generally grow well in it.
L1518
L-15 Medium (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Leibovitz L15
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
L-15 Media Formulation