1.03880
Yersinia Selective Supplement (CIN)
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica, pkg of 10 vials, for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
Sinônimo(s):
Yersinia Selective Supplement, Yersinia Supplement
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid (vial)
Nível de qualidade
composição
Cefsulodin, 7.5 mg per vial
Irgasan, 2 mg per vial
Novobiocin, 1.25 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3