Documentos
T8154
Sigma-Aldrich
Azul de triptano
0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Blue cell viability dye
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H24N6Na4O14S4
Número CAS:
Peso molecular:
960.81
Beilstein:
4360496
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
forma
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
0.4%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
O azul de tripano (TB), um corante azo aniônico hidrofílico, atravessa apenas as membranas celulares das células mortas, colorindo de azul os tecidos/células mortas. É usado em microscopia quantitativa para uma técnica de coloração de exclusão de corante para diferenciar entre células vivas e mortas de mamíferos.
O azul de triptano é um corante usado para distinguir entre células vivas e mortas. É uma mancha vital que não é absorvida por células viáveis saudáveis, mas que cora as células com uma membrana celular danificada. Com isso, apenas células mortas podem ser contadas. O método é às vezes referido como método de exclusão de corantes.
Aplicação
A solução azul de triptano foi usada:
  • no ensaio de viabilidade celular para contar células viáveis e mortas
  • no ensaio de resgate para contar células viáveis no método de contagem de exclusão de
  • azul de triptano para determinar a curva de proliferação
  • como controle salino e na preparação de solução de lipopolissacarídeo (LPS) para confirmar o sucesso da infusão de LPS
  • no teste de exclusão do corante azul de tripano para determinar a viabilidade das células epiteliais gástricas (GEC)
  • para contar as células GEC usando um hemocitômetro
Nota de preparo
Preparado em cloreto de sódio 0,81% e fosfato de potássio dibásico 0,06%.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Single cell isolation process with laser induced forward transfer
Yu Deng
Journal of Biological Engineering, 11(2) (2017)
The sensitivity of 5-formylcytosine to doxorubicin regardless of DNA damage
Selcen
Turkiye Entomoloji Dergisi (Turkish Journal of Entomology), 40 (2016)
Vital dyes in vitreoretinal surgery: chromovitrectomy
Meyer CH
Developments in Ophthalmology, 42 (2008)
Roya Khosravi-Far, Zahra Zakeri
Programmed Cell Death (2008)
S R Mishra et al.
Research in veterinary science, 108, 98-111 (2016-09-25)
The present study investigated the expression and localization of FGF and its functional receptors in the follicle of buffalo and the treatment of FGF2 on mRNA expression of CYP19A1 (aromatase), PCNA, and BAX (BCL-2 associated X protein) in cultured buffalo
Artigos
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Ver tudo