T6414
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SBTI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
20,100 Da
concentração
10 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
adequação
suitable for
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
Categorias relacionadas
Aplicação
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) was used for the following applications:
- Filteration and seeding of dispersed acini
- Relative quantification of phospho-tau and immunoblotting analysis
- Subcloning and transformation of VIL-4 and IL-4 cDNA, and protein expression and purification (trypsin inhibitor form glycine max is used as positive control).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
Nota de preparo
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Technical information for working with bovine aortic endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.