Documentos
A6964
Sigma-Aldrich
Accutase®
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell detachment solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
400-600 units/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
≤1 EU/mL endotoxin
pH
6.8-7.8
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A solução Accutase® (em solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco (DPBS) sem Ca++ ou Mg++) contém enzimas proteolíticas e colagenolíticas para desprendimento de células. É útil para o desprendimento rotineiro de células de material plástico padrão para cultura de tecidos e material plástico revestido com adesivo. A Accutase é preferível à tripsina para o desprendimento de células, pois ajuda a desprender as células dos recipientes de cultura causando menos danos. Portanto, a Accutase é frequentemente usada para o tratamento de células sensíveis ou para análises de marcadores de superfície.
Aplicação
A solução Accutase® foi usada para dissociação ou digestão de células não aderentes que crescem em um grupo agregado, como células de tumores cerebrais, células-tronco pluripotentes induzidas (IPSCs) e células de glioblastoma em células individuais.
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Comprovadamente eficaz em desprender fibroblastos primários, células endoteliais, neurônios, linhagens de células tumorais e células de insetos. Seu desempenho é excepcional em desprender células para análise de marcadores de superfície celular, ensaios de crescimento viral e citometria de fluxo, além de escalonamento de biorreatores. Não contém produtos de mamíferos ou derivados de bactérias.
Características e benefícios
Líquido pronto para uso consistindo em uma mistura proprietária de enzimas proteolíticas e colagenolíticas para uso na dissociação de células de artigos de plástico padrão e revestidos para adesão.
Variante da fórmula
Preparada em PBS de Dulbecco (0,2 g/l de KCl, 0,2 g/l de KH2PO4, 8 g/l de NaCl e 1,15 g/l de Na2HPO4) contendo 0,5 mM de EDTA•4Na e 3 mg/l de vermelho de fenol. Para informações de uso do produto, vide a Ficha técnica do produto no site.
Nota de preparo
Este produto contém vermelho de fenol. O produto é enviado em gelo seco e pode haver acúmulo significativo de CO2 na embalagem. Esse CO2 pode entrar na solução e diminuir ligeiramente o pH, conferindo ao produto uma coloração amarela-laranja (pH em torno de 6,8). A solução ainda deve ser boa para usar como está, ou hidróxido de sódio pode ser adicionado para ajustar o pH. Um frasco totalmente congelado de Accutase terá a cor amarela e mudará para a cor laranja conforme descongela. Uma vez desembalado, o produto pode ser congelado novamente ou colocado diretamente no refrigerador para uso posterior. Não descongele o produto em um banho de água quente. A Accutase é sensível a temperaturas acima de 37 °C e será inativada após 45 minutos a 37 °C. Recomenda-se descongelar durante a noite no refrigerador ou em um recipiente com água fria da torneira por 1 a 1,5 hora. Agite o frasco de Accutase após o descongelamento para permitir que os ingredientes entrem em solução uniformemente. Esses produtos não precisam ser aquecidos antes de serem usados. Após a remoção do refrigerador, use-os imediatamente e retorne-os ao refrigerador após o uso.
Informações legais
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruchi Bajpai et al.
Molecular reproduction and development, 75(5), 818-827 (2007-12-25)
Human embryonic stem cells (hESCs) hold great promise for cell-based therapies and drug screening applications. However, growing and processing large quantities of undifferentiated hESCs is a challenging task. Conventionally, hESCs are passaged as clusters, which can limit their growth efficiency
Recent Zika virus isolates induce premature differentiation of neural progenitors in human brain organoids
Gabriel E, et al.
Cell Stem Cell, 20(3), 397-406 (2017)
Autophagy pathways in glioblastoma
Jiang H, et al.
Methods in Enzymology, 453, 273-286 (2009)
Yanting Xue et al.
Stem cell research, 24, 151-154 (2017-10-17)
Human MSX1 gene is mapped to chromosome 4 and encodes a 303aa homeobox protein MSX1. MSX1 expression appears during early tooth development of vertebrate embryogenesis. Mutations in this protein are related to human tooth anomalie, cleft lip and palate and
Frank-Peter Wachs et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 83(7), 949-962 (2003-07-16)
Neural stem cells (NSCs) from the adult central nervous system are currently being investigated for their potential use in autologous cell replacement strategies. High expansion rates of NSCs in culture are crucial for the generation of a sufficient amount of
Artigos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Ver tudo
Protocolos
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Conteúdo relacionado
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com