Documentos
D8537
Sigma-Aldrich
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
product name
Solução salina tamponada com fosfato, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A solução salina tamponada de Dulbecco (DPBS) é uma solução salina balanceada (BSS) usada para o manuseio e a cultura de células de mamíferos. O tampão DPBS é usado para irrigar, lavar e diluir células de mamíferos enquanto mantém o equilíbrio osmótico. Ele fornece água e íons inorgânicos essenciais para o metabolismo celular normal. DPBS com cálcio e magnésio facilitam a ligação e a aglomeração celular. A PBS de Dulbecco sem esses íons pode ser usada para lavar e enxaguar células suspensas. Tamponação com fosfato mantém o pH no intervalo fisiológico.
Aplicação
A solução salina tamponada de Dulbecco tem sido usada:
  • para diluição de eritrócitos frescos para estudar o aprisionamento de agregados de eritrócitos.
  • para lavar os poços de uma placa de microtitulação.
  • para lavar as células antes de ressuspendê-las no tampão de lise para isolamento de DNA.
  • como um componente do meio de armazenamento de embriões para a vitrificação de embriões.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Arturo Levican et al.
Applied and environmental microbiology, 79(16), 4951-4957 (2013-06-19)
The genus Arcobacter is composed of 17 species which have been isolated from various sources. Of particular interest are A. butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii, as these have been associated with human cases of diarrhea, the probable transmission routes
Elliptical optical tweezers for trapping a red blood cell aggregate
Kauppila AJ
Photonics Letters of Poland, 3(3), 95-97 (2011)
Casper Hyttel Clausen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-20)
Monitoring of bacteria concentrations is of great importance in drinking water management. Continuous real-time monitoring enables better microbiological control of the water and helps prevent contaminated water from reaching the households. We have developed a microfluidic sensor with the potential
Cameron Goertzen et al.
Biological procedures online, 20, 20-20 (2018-10-26)
Invadopodia are actin-rich, proteolytic structures that enable cancer cell to invade into the surrounding tissues. Several in vitro invasion assays have been used in the literature ranging from directional quantitative assays to complex three-dimensional (3D) analyses. One of the main
Eunice E To et al.
Scientific reports, 9(1), 2366-2366 (2019-02-23)
Toll-like receptor 7 (TLR7) is a pattern recognition receptor that recognizes viral RNA following endocytosis of the virus and initiates a powerful immune response characterized by Type I IFN production and pro-inflammatory cytokine production. Despite this immune response, the virus
Protocolos
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.