F7524
Soro bovino fetal
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
composição
hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
non-USA origin
disponibilidade
not available in Canada, USA
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de análise
- Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
- Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Conteúdo relacionado
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.