T2815
Transforming Growth Factor-β2 human
≥97% (electrophoresis), recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hTGF-β2, TGF-β2
Selecione um tamanho
R$ 3.098,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.098,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
≥97% (electrophoresis)
Formulário
powder
potência
0.04 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
25 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
adequação
suitable for
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Material in a Rabbit Model