Documentos
E9644
Sigma-Aldrich
hEGF
EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fator de crescimento epidérmico, EGF
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
peso molecular
~6 kDa
embalagem
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
cor
white
solubilidade
water: soluble, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGF(1950)
Aplicação
Este produto é usado como um mitógeno, desencadeando a mitose celular em diversas linhagens celulares. Em culturas de tecido, o EGF age para reduzir ou eliminar a necessidade de soro e pode ser usado com outros aditivos de meio e hormônios.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um polipetídeo mitogênico pequeno presente em vários tecidos e fluidos corporais em muitas espécies de mamíferos. O EGF é um membro de uma família de fatores de crescimento caracterizado por 6 motivos de cisteína conservada que formam três pontes dissulfeto. O EGF é mitogênico para diversas células epidérmicas e epiteliais, inclusive fibroblastos, células gliais, células endoteliais vasculares e córneas, células da granulosa bovina, células HeLa, células SV40-3T3 e células epiteliais mamárias.
As funções celulares afetadas por EGF: mitose, fluxo iônico, transporte de glicose, síntese de ácidos nucleicos e proteínas, sobrevivência, crescimento, proliferação e diferenciação.
Efeitos biológicos do EGF: inibição da secreção gástrica de ácido, crescimento e desenvolvimento fetal, bem como neuromodulação no sistema nervoso central.
Vias afetadas pelo EGF: Sinalização do EGFR, cascata da MAPK, PIP, sinalização com Ca+2
Componentes
O EGF humano (hEGF) é uma molécula idêntica à β-urogastrona, uma molécula isolada em função de sua capacidade de inibir a secreção gástrica de ácido. O EGF é estruturalmente homólogo ao fator de crescimento transformador-α humano, e ambos agem através de receptores de EGF. O E9644 é uma forma metionil N-terminal de EGF maduro natural.
Atenção
Este produto deve ser armazenado a -20 ºC e manterá sua atividade por dois anos. Após a reconstituição, ele pode ser armazenado a 2-8 °C por um mês, ou congelado em alíquotas a -70 °C ou -20 °C por períodos mais longos.
Nota de preparo
Este produto foi liofilizado a partir de uma solução filtrada de 0,2 μm de solução salina de fosfato tamponada, em pH 7,4. Ele deve ser reconstituído adicionando o conteúdo do frasco a 1 mg/ml usando 10 mM de ácido acético. Para diluir concentrações mais baixas, mas não inferiores a 10 μg/ml, será necessário adicionar 0,1% de BSA ou HSA. Para uso em ensaios de proliferação, dilua adicionalmente a amostra com meio sem albumina.
Nota de análise
A atividade biológica deste produto é medida em um ensaio de proliferação usando células BALB/MK. A EC50 é definida como a concentração efetiva de fator de crescimento que provoca um aumento de 50% no crescimento celular em bioensaio à base de células.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anita Alexa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(9), 2711-2716 (2015-03-03)
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) bind and activate their downstream kinase substrates, MAPK-activated protein kinases (MAPKAPKs). Notably, extracellular signal regulated kinase 2 (ERK2) phosphorylates ribosomal S6 kinase 1 (RSK1), which promotes cellular growth. Here, we determined the crystal structure of an
Piera Versura et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5488-5496 (2011-04-19)
To investigate the immune response of human conjunctival epithelium to hyperosmolar stress. Tear osmolarity was measured in 15 normal subjects and 25 dry eye (DE) patients; conjunctival imprint cytology samples were obtained at the nasal bulbar area. Subconfluent primary human
Koji Teramoto et al.
Cellular signalling, 62, 109329-109329 (2019-06-04)
EphA2, which belongs to the Eph family of receptor tyrosine kinases, is overexpressed in a variety of human cancers. Serine 897 (S897) phosphorylation of EphA2 is known to promote cancer cell migration and proliferation in a ligand-independent manner. In this
Hossein Baharvand et al.
Molecular vision, 13, 1711-1721 (2007-10-26)
A new strategy of treating ocular surface reconstruction is to transplant a bioengineered graft by expanding limbal stem cells (SCs) ex vivo on the amniotic membrane (AM). The reasons for the exceptional success on the AM are not fully understood
Muralidharan Mani et al.
Molecular biology of the cell, 27(2), 334-348 (2015-11-20)
The small GTPase Rab5 regulates the early endocytic pathway of transferrin (Tfn), and Rab5 deactivation is required for Tfn recycling. Rab5 deactivation is achieved by RabGAP5, a GTPase-activating protein, on the endosomes. Here we report that recruitment of RabGAP5 is
Artigos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Conteúdo relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.