A4256
Arbutin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic or plant
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D -66.0 to -62.0 °, c = 3% (w/v) in water
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
light yellow
pf
195 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
chave InChI
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3