Documentos
F0291
Sigma-Aldrich
hBFGF
FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fator de crescimento de fibroblastos-básico, FGF2, bFGF
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤-0.6 ng/mL
peso molecular
16.0 kDa
embalagem
pkg of 4X25 μg
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg
cor
white to faint yellow cast
solubilidade
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF2 (2257)
Descrição geral
O fator de crescimento de fibroblastos básico (FGF básico) é encontrado em membranas basais e na matriz extracelular subendotelial. O FGF básico é induzido no início do desenvolvimento embrionário, quando é necessário (mas não suficiente) para pluripotência e autorrenovação de células-tronco embrionárias (CTE) e células-tronco de linhagem definida, nas quais age para promover a proliferação e inibir a diferenciação. A autorrenovação das CTEh depende da ativação do ramo activina/nodal/Smad2,3 e supressão do ramo BMP/GDF/Smad5 do programa de sinalização celular da família TFG-β. O FGF básico é um fator de competência no apoio da pluripotência por Nodal. A activina A é necessária e suficiente para manter o potencial de célula-tronco (“stemness”). Ela induz a expressão de Nodal e FGF básico em CTE humanas.
Aplicação
O fator de crescimento de fibroblastos básico (FGF básico) é necessário para manter culturas de células-tronco embrionárias humanas e diversas outras linhagens de células-tronco, como células-tronco mesenquimais (do estroma) (CTM).
forma física
Liofilizada a partir de 0,2 μm de solução filtrada em Tris 20 mM e NaCl 1 M, pH 7,0, com 50 μg de albumina sérica bovina por 1 μg de BFGF.
Nota de análise
A bioatividade do FGF básico foi medida por ensaio fluorométrico usando o corante indicador redox resazurina.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunhui Xu et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 23(3), 315-323 (2005-03-08)
Previous studies have shown that prolonged propagation of undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs) requires conditioned medium from mouse embryonic feeders (MEF-CM) as well as matrix components. Because hESCs express growth factor receptors, including those for basic fibroblast growth factor
Lei Xiao et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 24(6), 1476-1486 (2006-02-04)
Human embryonic stem cells (hESCs) self-renew indefinitely while maintaining pluripotency. The molecular mechanism underlying hESCs self-renewal and pluripotency is poorly understood. To identify the signaling pathway molecules that maintain the proliferation of hESCs, we performed a microarray analysis comparing an
C Xu et al.
Nature biotechnology, 19(10), 971-974 (2001-10-03)
Previous studies have shown that maintenance of undifferentiated human embryonic stem (hES) cells requires culture on mouse embryonic fibroblast (MEF) feeders. Here we demonstrate a successful feeder-free hES culture system in which undifferentiated cells can be maintained for at least
R Beklem Bostancioglu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 155, 415-428 (2017-05-02)
Accelerated Mesenchymal Stem Cells (MSCs) condensation and robust MSC-matrix and MSC-MSC interactions on nano-surfaces may provide critical factors contributing to such events, likely through the orchestrated signal cascades and cellular events modulated by the extracellular matrix. In this study, human
Structural characterization and biological functions of fibroblast growth factor.
D Gospodarowicz et al.
Endocrine reviews, 8(2), 95-114 (1987-05-01)
Artigos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Ver tudo
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.