Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
A2547
Sigma-Aldrich
Anti-actina monoclonal, α-músculo liso
clone 1A4, ascites fluid
Sinônimo(s):
SMA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
peso molecular
antigen ~42 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using smooth muscle cells
indirect immunofluorescence: 1:400 using blood vessels in sections of human appendix
western blot: suitable using smooth muscle cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Categorias relacionadas
Descrição geral
As actinas são proteínas citoesqueléticas que regulam a motilidade celular. Diversas proteínas de estrutura, sinalização e ligação à actina regulam as interconversões entre actinas F filamentosas e actinas G monoméricas. Actinas celulares de várias espécies podem ter propriedades imunológicas e físicas muito semelhantes. Portanto, o uso do anticorpo monoclonal antiactina constitui uma ferramenta útil e específica para estudar a localização, estrutura e função das proteínas actina. A actina 2 (ACTA2), a actina do músculo liso, é codificada no cromossomo humano 10q23.31.
O anticorpo monoclonal antiα-actina de músculo liso se liga à actina humana, de camundongo, de rato, bovina, de galinha, rã, cabra, porco da índia, coelho, cão, ovelha e cobra.
O anticorpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso ((isotipo de IgG2a de camundongo) é derivado de hibridoma produzido pela fusão de células de mieloma e esplenócitos de camundongo de um camundongo imunizado. O decapaptídeo sintético de terminação NH2 da α-actina de músculo liso conjugado com hemocianina de lapa californiana (KLH) foi usado como imunógeno. O isotipo é determinado usando o kit ImmunoTypeTM da Sigma (N.º de estoque da Sigma ISO-1) e por um imunoensaio de difusão dupla usando reagentes de isotipagem de anticorpo monoclonal de camundongo (N.º de estoque da Sigma ISO-2).
O anticorpo (também conhecido como anti-α-Sm-1) é específico para a isoforma única da α-actina do músculo liso. Ele reage especificamente com a α-actina do músculo liso em ensaios de immunoblotting e marca as células de músculo liso em cortes de tecido congeladas ou embebidas em parafina e fixadas em formalina.
Especificidade
O anticorpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso é específico para a única isoforma α-actina. Ele reage especificamente com uma actina de músculo liso usando immunoblotting e marcação por imunofluorescência indireta de cortes de tecido fixados em formalina e embebidos em parafina ou congelados. O anticorpo pode ser usado para a localização imunocitoquímica da α-actina de músculo liso por meio de técnicas de imunoperoxidase, imunofluorescência, ELISA ou immunoblotting. O anticorpo reage com material humano, de camundongo, de rato, bovino, de galinha, rã, cabra, porco da índia, coelho, cão, ovelha e cobra.
Imunogênio
Decapeptídeo sintético na terminação N de α-actina de músculo liso.
Aplicação
A imunocitoquímica foi realizada em células do músculo liso de aortas bovinas usando o anticorpo monoclonal anti-ACTA2. As células foram cultivadas primeiro em lamínulas de vidro e fixadas em 50% de acetona/EtOH por 10 minutos a 4 graus.
O anticorpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso é usado para ensaios de western blot usando homogenados renais totais em células de câncer de tireoide anaplásico humano. O produto também foi usado para ensaios imuno-histoquímicos usando cortes de tecido de camundongos em cortes de fígado e cortes de útero.
O anticorpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso é usado na detecção de actina 2 em fibroblastos da mama, usando coloração por imunofluorescência.
Os cortes embebidos em parafina de enxertos de tecido de testículo de rato foram corados por imuno-histoquímica com anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina.
A análise por IHC do tecido cardíaco de camundongo corado com x-gal foi realizada usando o anticorpo primário, anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina, para identificar miofibroblastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A actina é uma das proteínas eucarióticas mais conservadas, ela é expressa em mamíferos e aves em seis isoformas caracterizadas por eletroforese e análise da sequência de aminoácidos. Quatro das seis isoformas representam marcadores de diferenciação de tecidos musculares. Isoformas de actina apresentam, de modo geral, >90% de homologia de sequência, mas apenas 50%–60% de homologia em seus 18 resíduos de terminações NH2. A região de terminação NH2 da actina parece ser uma região antigênica importante e pode estar envolvida na interação da actina com outras proteínas, como a miosina. Foi demonstrado que a proporção relativa das isoformas de actina é diferente em músculos lisos de diferentes órgãos e muda na mesma população de células de músculo liso durante o desenvolvimento, situações patológicas e diferentes condições de cultura.
Mutações na actina 2 estão associadas à disfunção dos músculos lisos nas artérias e estão envolvidas na doença arterial coronariana. Mutações em ACTA2 contribuem para o desgaste e aumento da aorta em aneurismas da aorta torácica (AAT).
forma física
O anticorpo é fornecido como líquido ascítico com 15 mM de azida sódica como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês. Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarificar por centrifugação antes do uso.
Outras notas
Para visualizar um guia de seleção de anticorpos de actina acesse: www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yijie Jia et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(8), 1452-1466 (2019-06-19)
Albumin absorbed by renal tubular epithelial cells induces inflammation and plays a key role in promoting diabetic kidney disease (DKD) progression. Macrophages are prominent inflammatory cells in the kidney, and their role there is dependent on their phenotypes. However, whether
Mammalian actins: isoform-specific functions and diseases.
Brigitte MJ
The Actin Cytoskeleton, 1-37 (2016)
Differential changes in 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase and prostaglandin H synthase (types I and II) in human pregnant myometrium.
Giannoulias D, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 87(3), 1345-1352 (2002)
Thoracic aortic aneurysm (TAAD)-causing mutation in actin affects formin regulation of polymerization.
Malloy LE, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(34), 28398-28408 (2012)
Indirect and direct revascularization of ACTA2 cerebral arteriopathy: feasibility of the superficial temporal artery to anterior cerebral artery bypass with posterior auricular artery interposition graft: case report.
Rutledge WC, et al.
Journal of Neurosurgery. Pediatrics, 18(3), 339-343 (2016)