Documentos
T5941
Sigma-Aldrich
Cloridrato de Trizma®
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
grau
BioPerformance Certified
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
crystalline powder
técnica(s)
DNA purification: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
protein extraction: suitable
Impurezas
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
≤0.5% water (Karl Fischer)
cor
white
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
pf
150-152 °C
solubilidade
H2O: 667 mg/mL
densidade
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.40 g/cm3 at 20—25 °C
absorção
≤0.05 at 290 at 40%
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for immunohistochemistry
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Tris HCl, também conhecido como cloridrato de Trizma®, é um tampão ácido amplamente utilizado para preparar tampões dentro da faixa de pH fisiológico de 7,3 a 7,5. Com um pKa de 8,08 a 25°C, o Tris HCl oferece uma faixa de variação de pH de 7,0 a 9,0, correspondendo ao pH típico dos organismos vivos. Como resultado, Tris HCl é um componente essencial das soluções tampão usadas em várias aplicações biológicas, de cultura celular, bioquímica e biologia molecular. É importante observar que nem o Tris base nem o cloridrato de Tris podem fornecer capacidade de tamponamento suficiente. Portanto, eles são tipicamente combinados para criar um tampão dentro da faixa de variação de pH de 7 a 9, garantindo um controle de pH eficaz.
Os tampões Tris são indispensáveis em técnicas como eletroforese de proteínas e Western blotting. Em muitos protocolos de Western blot, um tampão Tris de baixa força iônica é empregado para a transferência de proteínas. A duração da transferência depende do aparelho de blotting e da faixa de variação de tamanho dos peptídeos sob investigação. Os tampões com Tris base também são comumente usados em géis SDS-PAGE, tampões de corrida e tampões de blotting.
Além disso, os sais de Tris são amplamente utilizados na eletroforese de agarose de DNA, especialmente na preparação de tampões como TAE (Tris acetato/EDTA) e TBE (Tris borato/EDTA). Esses tampões desempenham um papel fundamental em várias aplicações, incluindo bioquímica, purificação de proteínas e eletroforese. O Tris HCl é versátil e essencial para manter o pH dos sistemas biológicos e garantir o desempenho ideal das técnicas bioquímicas, de cultura celular e de biologia molecular.
Aplicação
Tris-HCl tem sido usado
  • como tampão de lavagem e enxágue em uma análise imuno-histoquímica(1)
  • como componente da redução do tampão de amostra, tampão de lise e tampão de eluição, em uma pesquisa bioquímica envolvendo eletroforese em gel e medição da interferometria de biocamada(2)
Características e benefícios
  • Adequado para biologia molecular e cultura celular
  • Pode ser usado como um componente tampão, para eletroforese e separação de proteínas
  • Testado para endotoxinas e contagem microbiana aeróbica total
  • Livre de DNase, NICKase, Rnase e protease
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações
  • Tamponamento eficaz de pH 7-9 (25 ºC) com um pKa de 8,1 (25 ºC)
  • Altamente solúvel em água
Embalagem
T5941-1KT:
Cada kit contém 3 amostras de 100 g, sendo cada amostra de um lote fabricado de forma única.
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)
Alexandar Iliev et al.
Acta histochemica, 121(1), 16-28 (2018-10-20)
The hypertrophy of the cardiac muscle is one of the most significant maladaptive mechanisms activated in response to increased workload. It is associated with histological and ultrastructural alterations, changes in the quantitative parameters and the expression of different enzymes. While
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Le P Ngo et al.
Nucleic acids research, 48(3), e13-e13 (2019-12-12)
Genotoxicity testing is critical for predicting adverse effects of pharmaceutical, industrial, and environmental chemicals. The alkaline comet assay is an established method for detecting DNA strand breaks, however, the assay does not detect potentially carcinogenic bulky adducts that can arise
Steve D Knutson et al.
Current protocols in chemical biology, 12(2), e82-e82 (2020-05-30)
Adenosine to-inosine (A-to-I) RNA editing is a conserved post-transcriptional modification that is critical for a variety of cellular processes. A-to-I editing is widespread in nearly all types of RNA, directly imparting significant global changes in cellular function and behavior. Dysfunctional
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.