Documentos Principais
178481
Sigma-Aldrich
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
Sinônimo(s):
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Merck USA index - 14, 9571
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<0.1 EU/mg Endotoxins
cor
white
pI 
5.8
solubilidade
water: 10 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native apotransferrin from human plasma. Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Substantially iron-free. Cell culture tested.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Lyophilized from 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
Nota de preparo
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3