Documentos
M4287
Sigma-Aldrich
Mitomicina C
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Mitomycin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein:
7231816
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Mitomicina C, powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
Streptomyces caespitosus
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubilidade
H2O: 4 mL/vial, clear to slightly hazy, blue to purple (Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
chave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A mitomicina C é um composto de quimioterapia sistêmica e um antibiótico obtido a partir de Streptomyces caespitosus. Ela foi o primeiro alquilante biorredutor a ser identificado, e é um derivado do ácido 3-amino-5-hidroxibenzoico (AHBA), D-glicosamina, L-metionina e carbamoil fosfato.
Estrutura química: aziridina
Aplicação
A mitomicina C de Streptomyces caespitosus foi usada no tratamento de camadas de sustentação, como PMEF (fibroblastos embrionários primários de camundongos) e fibroblastos embrionários de camundongos (MEFs) de CD1 para o cultivo de CTEh (células-tronco embrionárias humanas). Ela também foi usada para o tratamento de linhagens celulares de câncer tipo basal (BLC).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mitomicina C causa ligações cruzadas no DNA de fita dupla, o que leva a mutagênese, inibição da síntese de DNA, iniciação de eventos de reparo do DNA e ativação da apoptose. A capacidade de inibir a síntese de DNA pode ser atribuída ao grupo aminoquinona presente na mitomicina C. Este composto não afeta a síntese de RNA e proteínas. Em culturas de tecidos, este composto reduz a viabilidade celular e impede a mitose, além de causar desorganização do núcleo e produção de células gigantes. A mitomicina C tem ação antimicrobiana potente contra bactérias gram-negativas e gram-positivas. Ela contém três porções, os grupos quinina, uretano e aziridina. Ela é usada para gerar células de alimentação mitoticamente inativas em sistemas de cultura celular, como os fibroblastos mitoticamente inativos usados em sistemas de células-tronco embrionárias.
Modo de ação: Este produto é um alquilante direcionado especificamente para a sequência de nucleosídeos de guanina 5′-CpG-3′. Ele inibe a síntese de DNA por meio de uma reação covalente com o DNA, formando ligações cruzadas entre fitas complementares de DNA. Essa interação impede a separação das fitas complementares de DNA, o que inibe a replicação do DNA.
Espectro da ação antimicrobiana: A mitomicina C tem uma forte atividade antitumoral, especialmente contra células do tumor ascítico de Ehrlich, e forte ação bactericida contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
Este frasco contém 2 mg de mitomicina C e 48 mg de NaCl. Soluções-estoque devem ser esterilizadas por filtração e armazenadas a 2-8 °C no escuro. Soluções em pH 6-9 podem ser armazenadas a 0-5 °C por até uma semana, mas se houver precipitação, deve-se preparar uma solução fresca; a solução precipitada se mostrou citotóxica.
Nota de preparo
A mitomicina C é solúvel em água na concentração de 5 mg/ml, com um pH de 6,0-7,5. Ela se degrada rapidamente em soluções ácidas com pH<6, e tem maior probabilidade de reter sua atividade em soluções de pH entre 6-9.
luvas sugeridas para proteção de respingos
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Y Mao et al.
Chemistry & biology, 6(4), 251-263 (1999-04-01)
The mitomycins are natural products that contain a variety of functional groups, including aminobenzoquinone- and aziridine-ring systems. Mitomycin C (MC) was the first recognized bioreductive alkylating agent, and has been widely used clinically for antitumor therapy. Precursor-feeding studies showed that
Mitomycin derivatives. 1. Preparation of mitosane and mitosene compounds and their biological activities.
S Kinoshita et al.
Journal of medicinal chemistry, 14(2), 103-109 (1971-02-01)
Akshay Gopinathan Nair et al.
Indian journal of ophthalmology, 63(4), 335-339 (2015-06-06)
Dacryocystorhinostomy (DCR) is the procedure of choice in patients with epiphora due to primary acquired nasolacrimal duct obstruction. The evolution of surgical tools, fiber-optic endoscopes, effective anesthesia techniques, and the adjunct use of antimetabolites intraoperatively; namely mitomycin-C (MMC) have significantly
EFFECTS OF MITOMYCIN C ON HUMAN CHROMOSOMES.
M M COHEN et al.
The Journal of cell biology, 23, 386-395 (1964-11-01)
Mavi Camarasa et al.
Cloning and stem cells, 11(3), 453-462 (2009-07-15)
Human embryonic stem cell (hESC) growth is dependent on various factors released by feeder cells. Some of them have already been elucidated, although much research is still needed to understand the biology of stem cell maintenance in culture. Traditionally, primary
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.