Documentos Principais
P2893
Sigma-Aldrich
Mistura ReadyMix para Taq JumpStart
Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration
Sinônimo(s):
hot start PCR master mix, hot start master mix, hot start taq master mix, mutiplex PCR
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
Características
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart
concentração
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
adequação
suitable for (quantitative PCR)
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mistura ReadyMix para Taq JumpStart é uma mistura-mestre 2x concentrada, pronta para uso, que contém Taq DNA polimerase JumpStart, dNTPs 99% puros, tampão de reação e anticorpo Taq JumpStart. A Taq DNA polimerase é uma enzima hot start inativada por anticorpo. Quando a temperatura de ativação atinge 70 ºC, o complexo DNA polimerase-anticorpo se dissocia e a atividade da Taq DNA polimerase é restaurada. Esse complexo anticorpo-enzima permite um preparo fácil e conveniente da corrida, com menos risco de contaminação que as técnicas manuais de hot start.
Aplicação
A mistura ReadyMix para Taq JumpStart foi usada na reação em cadeia da polimerase (PCR) quantitativa.[1][2] Também foi usada para identificar tipos de receptor de adenosina (RA) na superfície celular de fibroblastos em condições de hipóxia.[3] Ela também é adequada:
  • Para amplificações de PCR que exigem amplificação inespecífica reduzida
  • Para PCR multiplex
  • Para redução de dímeros de primer
Características e benefícios
  • A mistura-mestre permite manter a consistência de uma reação para outra
  • Tempo de preparo reduzido e risco de contaminação reduzido sem diversas etapas de pipetagem
  • Concebida para minimizar amplificação e contaminação inespecíficas.
  • Maior especificidade e rendimento de alvos
  • Menos dímeros de primer
  • Tempo de preparo reduzido em comparação com métodos manuais ou wax Hot Start
  • Permite o preparo em temperatura ambiente
  • Ideal para aplicações de PCR quantitativa de alto rendimento
Embalagem
O volume-padrão de reação é 50 μl
100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
400RXN é envasado como 1 × 10 ml
Outras notas
A mistura ReadyMix Taq JumpStart é uma solução preparada que combina os benefícios de desempenho da PCR hot start com a praticidade de uma ReadyMix. A mistura inclui Taq DNA polimerase JumpStart, 99% de desoxinucleotídeos puros e tampão em um concentrado otimizado de reação 2×. A Taq polimerase JumpStart é uma enzima de hot start inativada por anticorpo que foi desenvolvida para minimizar a amplificação não específica e aumentar a produção do alvo. Diferentemente de outros métodos de hot start (ou seja, inativação química), a Taq polimerase JumpStart não requer uma etapa de pré-incubação antes da ciclagem, porque a atividade da polimerase é completamente restaurada durante o primeiro ciclo de desnaturação da reação de PCR. O mecanismo hot start permite o preparo em temperatura ambiente, tornando-o ideal para aplicações de alto rendimento. Para preparar uma reação de 50 μl, basta adicionar 25 μl da mistura ReadyMix ao molde, primers e água para obter um volume de reação final de 50 μl.
Para preparar uma reação de 50 μl, basta adicionar 25 μl da mistura ReadyMix ao molde, primers e água para obter um volume de reação final de 50 μl.
Esse produto foi validado em PCR quantitativa, mas pode necessitar de suplementação com solução de cloreto de magnésio, 25 mM, número de catálogo M8787, uma sonda fluorescente adequada e, se desejado, um corante de referência interna, número de catálogo R4526. Veja informações mais detalhadas sobre os produtos ReadyMix Taq JumpStart no site www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: US 8.404.464 e US 7.972.828. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Kwok et al.
Nature, 339(6221), 237-238 (1989-05-18)
The exquisite sensitivity of the polymerase chain reaction means DNA contamination can ruin an entire experiment. Tidiness and adherence to a strict set of protocols can avoid disaster.
Diego Ottaviani et al.
Genome research, 18(11), 1778-1786 (2008-10-14)
The folding of chromatin into topologically constrained loop domains is essential for genomic function. We have identified genomic anchors that define the organization of chromatin loop domains across the human major histocompatibility complex (MHC). This locus contains critical genes for
Valerie F Boltz et al.
Retrovirology, 13(1), 87-87 (2016-12-22)
Although next generation sequencing (NGS) offers the potential for studying virus populations in unprecedented depth, PCR error, amplification bias and recombination during library construction have limited its use to population sequencing and measurements of unlinked allele frequencies. Here we report
Alex J McCarthy et al.
Infection and immunity, 87(5) (2019-03-06)
Gastrointestinal (GI) colonization of 2-day-old (P2) rat pups with Escherichia coli K1 results in translocation of the colonizing bacteria across the small intestine, bacteremia, and invasion of the meninges, with animals frequently succumbing to lethal infection. Infection, but not colonization
Effects of A2BR on the biological behavior of mouse renal fibroblasts during hypoxia
Tang Jin, et al.
Molecular Medicine Reports, 11(6), 4397-4402 (2015)
Artigos
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocolos
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
Conteúdo relacionado
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can the Jumpstart ready mix be used for long range PCR with amplicon size of approximately 20kb
    1 answer
    1. No, this ready mix has typical cycling parameters for 0.2–2 kb fragments
      Helpful?
  2. Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used with Bio-Rad real-time PCR machines?
    1 answer
    1. Yes.  Bio-Rad's real-time instruments typically require fluorescein as an internal reference dye. We have fluorescein as product F6377 (Fluorescein, sodium salt).
      Helpful?
  3. Can PCR products made with Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used for TA cloning?
    1 answer
    1. Yes, this enzyme does not have 3'-5' exonuclease activity, so there will be 3'A overhangs available for this type of cloning approach.
      Helpful?
  4. What is the fidelity of Taq DNA Polymerase?
    1 answer
    1. The error rates for polymerases are more accurately presented in terms of ranges since the actual fidelity is condition dependent. The error rate of standard Taq, as reported in the literature, is in a range of 1 in 1.1 × 104 (Tindall, K.R., and Kunkel, T.A., Biochemistry, 27, 6008-6013 (1988)) to 1 in 2.0 × 105 (Lundberg, K.S., Shoemaker, D.D., Adams, M.W., Short, J.M., Sorge, J.A.and Mathur, E.J., Gene, 108(1), 1-6 (1991)). These values would apply to this product.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used in real-time PCR?
    1 answer
    1. Yes.  The mixture does not contain any internal reference dye, though.  D7440 comes with a vial of our internal reference dye, R4526, which can also be purchased separately.