P4600
ReadyMix™ Taq PCR Reaction Mix
with MgCl2
Sinônimo(s):
PCR master mix, Taq PCR master mix
Selecione um tamanho
Formulário
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
Características
dNTPs included
hotstart: no
concentração
1.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Características e benefícios
- Amplifies targets up to 7 kb in length
- ReadyMix Taq PCR Reaction Mix offers the same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient formulation
- ReadyMix format reduces setup time.
- Reduced risk of contamination from multiple pipet steps.
Embalagem
100RXN is packaged as 1 X 2.5 mL
Definição da unidade
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.