Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1.5 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 354,00 |
5 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.055,00 |
Sobre este item
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
R$ 354,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarGeneral description
10x REDTaq® PCR Reaction Buffer is a polymerase chain reaction buffer for use with REDTaq® DNA Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer has been used as a component of reaction mix:
- for PCR detection of virulence genes from Campylobacter jejuni food and clinical isolates in BALB/c mice
- for PCR detection of virulence genes of Campylobacter coli isolates from infected mice liver[1]
- for identifying K-ras mutated alleles by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP) in patients with colorectal carcinoma[2]
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?