Documentos Principais
CRM47885
Supelco
Mix de FAME de 37 componentes Sulpeco
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 626,00
R$ 626,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 626,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 626,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in dichloromethane (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso desse CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Confira nosso portfólio completo de misturas de soluções de materiais de referência de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME)
Aplicação
Vide mais informações no Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Methyl butyrate 400 μg/mL
    Methyl hexanoate 400 μg/mL
    Methyl octanoate 400 μg/mL
    Methyl decanoate 400 μg/mL
    Methyl undecanoate 200 μg/mL
    Methyl laurate 400 μg/mL
    Methyl tridecanoate 200 μg/mL
    Methyl myristate 400 μg/mL
    Methyl myristoleate 200 μg/mL
    Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
    Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
    Methyl palmitate 600 μg/mL
    Methyl palmitoleate 200 μg/mL
    Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
    cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl stearate 400 μg/mL
    trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
    Methyl linolelaidate 200 μg/mL
    Methyl linoleate 200 μg/mL
    Methyl arachidate 400 μg/mL
    Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
    Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
    Methyl linolenate 200 μg/mL
    Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl behenate 400 μg/mL
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl erucate 200 μg/mL
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl tricosanoate 200 μg/mL
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl lignocerate 400 μg/mL
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl nervonate 200 μg/mL
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Ver tudo (37)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Nelson G M Gomes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(5) (2018-04-28)
Bioprospection of marine invertebrates has been predominantly biased by the biological richness of tropical regions, thus neglecting macro-organisms from temperate ecosystems. Species that were not the object of studies on their biochemical composition include the Heterobranchia gastropods Armina maculata, Armina
Yan Qiao et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 88(1), 156-165 (2016-04-27)
The aim of this research was to compare meat quality characteristics of Cherry Valley (CV), Spent Layer (SL) and Crossbred (CB) ducks. Meat quality, proximate and fatty acid composition were measured in breast and thigh muscles from CV, SL and
Mohsen Talebi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4633-4643 (2017-12-08)
Twelve bis- or dicationic ionic liquids (ILs) including eight based on imidazolium, a single one based on phosphonium, and three based on pyrrolidinium cationic units were prepared with the bis(trifluoromethyl sulfonyl) imide anion. The two identical cationic moieties were attached
Jechan Lee et al.
Bioresource technology, 241, 1178-1181 (2017-06-13)
To establish a green platform for biodiesel production, this study mainly investigates pseudo-catalytic (non-catalytic) transesterification of olive oil. To this end, biochar from agricultural waste (maize residue) and dimethyl carbonate (DMC) as an acyl acceptor were used for pseudo-catalytic transesterification
Helena M Amaro et al.
Marine drugs, 16(9) (2018-09-14)
The nutraceutical potential of microalgae boomed with the exploitation of new species and sustainable extraction systems of bioactive compounds. Thus, a laboratory-made continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) was built to optimize the extraction of antioxidant compounds, such as carotenoids
Artigos
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protocolos
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC