P4653
Phosphatase, Alkaline from bovine kidney
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
Sinônimo(s):
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
composição
Protein, ~35% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)