Documentos
DPP4-M
Sigma-Aldrich
Inibidor da DPP IV
Sinônimo(s):
Gliptinas
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
forma
solution
Nível de qualidade
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
A dipeptidil peptidase IV (DPP IV), uma glicoproteína dimérica integral de membrana do tipo II, é um membro da família das proteases prolil-específicas. Ela é abundantemente expressa nos tecidos epiteliais e não epiteliais. É altamente expressa nos rins e no cólon.
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Todas
Ações bioquímicas/fisiológicas
A dipeptidil peptidase IV (DPP IV) controla hormônios insulino-estimulantes, peptídeo semelhante a glucagon (GLP-1) e polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP). É um alvo terapêutico promissor para o diabetes tipo 2 (DMT2). Além de sua ação catalítica, a DPP-4 também faz as vezes de proteína de ligação e ligante de fatores extracelulares. A inibição da DPP-4 faz com que o GLP-1 e o GIP tenham uma atividade prolongada e, dessa forma, os inibidores do DPP-4 ajudam a manter a homeostase da glicose. Os inibidores da DPP IV podem melhorar o controle glicêmico por um período mais longo, em comparação com os hipoglicemiantes orais mais antigos.
Armazenamento e estabilidade
Ao chegar, armazene a 4 °C. Para períodos maiores que 2 semanas, armazene a –20 °C.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sebastiano Bruno Solerte et al.
Acta diabetologica, 57(7), 779-783 (2020-06-09)
SARS-CoV-2 causes severe respiratory syndrome (COVID-19) with high mortality due to a direct cytotoxic viral effect and a severe systemic inflammation. We are herein discussing a possible novel therapeutic tool for COVID-19. Virus binds to the cell surface receptor ACE2;
Rajesh Gupta et al.
Current drug targets, 10(1), 71-87 (2009-01-20)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is a key regulator of insulin-stimulating hormones, glucagon-like peptide (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), thus it is a promising target for the treatment of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM). Inhibition of plasma DPP IV
Sourav De et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 19(2), 88-97 (2018-04-26)
Diabetes mellitus is an emerging predator and affecting around 422 million adults worldwide. Higher levels of circulating insulin and increased pressure on the pancreas to produce insulin have been inferred as possible etiology for diabetes leading to a higher risk
Lucienne Juillerat-Jeanneret
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2197-2212 (2013-10-09)
The proline-specific dipeptidyl aminopeptidase IV (DPP IV, DPP-4, CD26), widely expressed in mammalians, releases X-Pro/Ala dipeptides from the N-terminus of peptides. DPP IV is responsible of the degradation of the incretin peptide hormones regulating blood glucose levels. Several families of