L9756
(−)-Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(−)-Tetramisole hydrochloride, ≥99% (GC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
pf
228-230 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
espectro de atividade do antibiótico
parasites
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
chave InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Aplicação
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.