U3750
Uridine
≥99%
Sinônimo(s):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
163-167 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Informações sobre genes
mouse ... Uck1(22245)
Aplicação
- as a component of hippocampal neuron medium for culture of primary hippocampal neuron cells
- in uridine rescue experiments in mouse embryonic fibroblasts and human breast cancer cells
- in chase sequencing experiments
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3