M3168
4-Methylumbelliferyl phosphate
alkaline phosphatase substrate, liquid
Sinônimo(s):
4-methylumbelliferone phosphate Liquid Substrate System
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) Liquid Substrate System, liquid
Formulário
liquid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)