Documentos Principais
LEU-RO
Roche
Leupeptina
powder, from synthetic, =96.5%
Sinônimo(s):
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 542,00
25 MG
R$ 1.306,00
50 MG
R$ 2.278,00
100 MG
R$ 3.844,00
R$ 542,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 542,00
25 MG
R$ 1.306,00
50 MG
R$ 2.278,00
100 MG
R$ 3.844,00
About This Item
Fórmula linear:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
475.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
R$ 542,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
descrição
Ac-Leu-Leu-argininal x 1/2 H2SO4, synthetic
Ensaio
96.5%
Formulário
powder
peso molecular
Mr 475.6
embalagem
pkg of 100 mg (11529048001)
pkg of 25 mg (11017128001)
pkg of 5 mg (11017101001)
pkg of 50 mg (11034626001)
fabricante/nome comercial
Roche
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
chave InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Categorias relacionadas
Especificidade
Leupeptin inhibits serine and thiol proteases such as trypsin, plasmin, proteinase K, kallikrein, papain, thrombin, and cathepsin A and B.
Not affected are α-, β-, γ- and δ- chymotrypsin, pepsin, cathepsin D, elastase, renin, and thermolysin.
Aplicação
Leupeptin as well as other protease inhibitors like antipain, chymostatin, pepstatin, and phosphoramidon are useful for the protection of proteins during their isolation from tissues or membranes. Leupeptin can be removed from the reaction by dialysis.
Note: To check other protease inhibitors, try our Protease Inhibitor Set including Antipain Dihydrochloride, Aprotinin, Bestatin, Chymostatin, E-64, EDTA-Na2, Leupeptin, Pefabloc SC, Pepstatin, and Phosphoramidon.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor de proteases de cisteína e serina. Inibe plasmina, tripsina, papaína, calpaína e catepsina B. Não inibe pepsina, catepsinas A e D, trombina nem α-quimotripsina. Concentração efetiva 10-100 μM. Foram realizados diversos estudos que usaram a leupeptina para proteger contra perda auditiva causada pela superestimulação acústica ou pelo antibiótico ototóxico gentamicina. (Acredita-se que a perda de células ciliadas cocleares seja mediada pela calpaína.)
Inibidor de proteases de cisteína e serina. Inibe plasmina, tripsina, papaína, calpaína e catepsina B. Não inibe pepsina, catepsinas A e D, trombina nem α-quimotripsina. Concentração efetiva 10-100 μM.
Características e benefícios
Contents
Synthetic, white powder
Qualidade
Function test: Performance controlled with trypsin.
Nota de preparo
Working concentration: 0.5 to 5 μg/ml (1 to 20 μM)
Comparison of working concentrations of pefabloc with leupeptin and PMSF is in files.
Working solution: Solvent is recommended in distilled water.
Highly soluble in water (1 mg/ml), methanol, ethanol, acetic acid, dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Poorly soluble in acetone, chloroform, ethyl ether and n-hexane.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
In aqueous solution leupeptin is stable for 1 month at 2 to 8 °C or for at least 6 months at - 15 to -25 °C, stored under nitrogen. For best results, freeze the dissolved inhibitor in aliquots and avoid repeated thawing.
Reconstituição
Highly soluble in water (1 mg/ml). Stable for at least one week at 2 to 8 °C and 6 months frozen in aliquots at -15 to -25 °C.
Nota de análise
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC due to equilibria among three forms in solution. Purity determined using three main peaks. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Microscaled proteogenomic methods for precision oncology
Satpathy S, et al.
Nature Communications, 11 (2020)
Impaired function of epithelial plakophilin-2 is associated with periodontal disease
Yu N, et al.
Journal of Periodontal Research, 56, 1046-1057 (2021)
Bi-allelic ATG4D variants are associated with a neurodevelopmental disorder characterized by speech and motor impairment
Morimoto, et al.
NPJ genomic medicine, 8 (2023)
Integrated glycoproteomic characterization of clear cell renal cell carcinoma
Mamie Lih, et al.
Cell Reports, 42 (2023)