P4439
Phosphatase, Alkaline from porcine kidney
lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein
Sinônimo(s):
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Selecione um tamanho
R$ 563,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 563,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥100 DEA units/mg protein
composição
Protein, ≥50%
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)