This product is not tested for molecular weight or chain length. However, historical data suggests a range of 300 - 4400 bases with a molecular weight range of 128,000 - 1,900,000 daltons, respectively.
P9403
poli(A)
Sinônimo(s):
Ácido poliadenílico, Poli(A)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What about the nucleotide length? How many mers of Adenine connected?
1 answer-
Helpful?
-
-
Which solvent is best for reconstituting poly A?
1 answer-
The product P9403 is soluble in water to 20 mg/ml.